Learn More
Chlorure de scandium(III), anhydre, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11333457
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Scandium(III) chloride is a Prins cyclization catalyst. Used to form an intermetallic nickel-scandium compound film by potentiostatic cathodic reduction from molten salt mixtures.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10361-84-9
Numéro MDL MFCD00011221
Spécification
Nom chimique ou matériau Scandium(III) chloride
Point de fusion 939°C
Note relative au nom Anhydrous
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Merck Index 14,8392
Informations sur la solubilité Soluble in water; Insoluble in alcohol
Poids de la formule 151.32
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.39 g/mL