Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation magnétiques Saturn
Rotation efficace pour agiter les poudres facilement et sans blocage
Marque:  Fisherbrand™ F37116-0003
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11577572
  • 52.58€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 06-08-2025
Ajouter au panier
Description
Description
  • Revêtement en PTFE de qualité FDA
  • Une large sphère au centre du barreau porte les extrémités pendant l’agitation et réduit la zone de contact avec la surface, ce qui permet au barreau de tourner avec moins de résistance, comme le ferait un anneau de rotation
  • Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
  • Pour une utilisation dans des récipients à fond plat ou arrondi
Spécification
Spécification
Autoclavables
Centre sphérique avec ailes cylindriques droites
1,96 po
Aimant
Sphérique, Cylindrique
FDA
Récipients à fond plat ou rond
50mm
À l’unité