Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation magnétiques Saturn
Rotation efficace pour agiter les poudres facilement et sans blocage
Marque:  Fisherbrand™ F37116-0002
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11567572
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Revêtement en PTFE de qualité FDA
  • Une large sphère au centre du barreau porte les extrémités pendant l’agitation et réduit la zone de contact avec la surface, ce qui permet au barreau de tourner avec moins de résistance, comme le ferait un anneau de rotation
  • Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
  • Pour une utilisation dans des récipients à fond plat ou arrondi
Spécification
Spécification
Autoclavables
Centre sphérique avec ailes cylindriques droites
1,57 in
Aimant
Sphérique, Cylindrique
FDA
Récipients à fond plat ou rond
40mm
À l’unité