Learn More
Sartorius Balances à plateau Cubis™ MSU : pas de pare-vent / mise à niveau assistée
Commande classique à touches mais performances inégalées
Marque: Sartorius MSU4202S-000-D0
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Balance de laboratoire Cubis• Le système modulaire de la série Cubis se base sur différents types d'unités d'affichage et de commande (MSE, MSU ou MSA), de modules de pesage et de paravents (manuel ou motorisé)
• Ce système permet d'être toujours au top de la technologie sans avoir à investir dans un nouvel appareil:
• Possibilité d'échanger ou de compléter les modules
• Développement rapide de modules supplémentaires
• L'unité d'affichage MSE dispose d'un grand écran LCD à fort contraste, guide utilisateur facile à comprendre avec des textes courts, touches clairement agencées pour le déclenchement précis des fonctions
• Cubis est la première balance de laboratoire à compenser l'erreur provoquée par une charge excentrée posée sur le plateau de pesée grâce à son système Q-Pan
• Il offre à l'utilisateur deux avantages à la fois: la réduction significative de l'erreur due à la charge excentrée et par conséquent, la possibilité d'utiliser de plus grands plateaux de pesée
• Système APC (Advanced Pharma Compliance) et conformité aux BPL: procès verbal d'impression complet et configurable, calibrage et ajustage isoCAL entièrement automatique, connectivité maximale via port USB/RS232. (port éthernet
• Supplémentaire sur modèle MSU/MSA)
• Applications disponibles sur modèle MSE: commutation d'unités, fonction Sqmin pour le poids minimal de l'échantillon selon l'USP, fonction de calibrage et d'ajustage automatique isoCAL, détermination de la masse volumique (uniquement
• Méthode de la poussée hydrostatique), calcul, calcul de la valeur moyenne, formulation total net, pesée en pourcentage, comptage
• Unité d'affichage et de commande séparable
† Conformément au chapitre 41 de la Pharmacopée américaine.
Spécification
Keys | |
RS-232 25 pin, RS232 9 pin, bluetooth, PS/2 port | |
4,2 kg | |
10 mg | |
Cubis™ now covers the entire range from the | |
IP 54 | |
≤20 mg | |
≤1 sec. | |
MSU4202S | |
≤7 mg | |
41°F à 104°F | |
2000 g | |
2 ans | |
193 mm | |
172 mm | |
191 mm | |
100/240 V 50/60 Hz 1 A 7 w 15 VDC ±5% | |
7 w | |
50/60 Hz |
ISO, FDA / USP, GxP | |
30 mg | |
LCD | |
Kilogrammes | |
AC adapter, dust cover, manual | |
Semi-automatique | |
Métal coulé sous pression, acier inox | |
10 g | |
Carré | |
0,8 s | |
5°C à 40°C | |
Balance de précision | |
191 x 193 x 172 mm | |
20.6 cm | |
172 mm | |
20.6 cm | |
100/240 V | |
1 A |