Learn More
Sartorius Systèmes d’eau à osmose inverse de type 3 RO arium™ advance
Fournissez de l’eau à osmose inverse de type 3 de la plus haute qualité avec le système d’eau à osmose inverse de type 3 RO Sartorius arium™ advance.
Marque: Sartorius H2O-RO-3-B
8790.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Technologie iJust innovante
- Utilise une technologie de cuve unique avec des connexions de pistolet de distribution
- Flexibilité et simplicité d’utilisation
- Technologie de préfiltration unique avec charbon actif, catalyseur sans phosphate et filtre à particules 5 μm
Bénéfices :
- Consommation d’eau minimale
- Répond aux exigences du laboratoire du client et permet d’économiser du temps de maintenance
- Aucun manuel d’utilisation nécessaire, fonctionnement intuitif du menu
- Très efficace, réduit les colloïdes et le chlore, les agents oxydants, les métaux lourds organiques et hydrosolubles
Spécification
Moins de 20 μS/cm pour l’eau du produit ; moins de 1 500 μS/cm pour l’eau d’alimentation | |
Supérieur à 99 % | |
< 1 CFU/1000 ml | |
<0.001 EU/mL with a terminal ultrafiltration cartridge | |
No | |
24 L/h | |
No | |
No | |
Système d’eau à osmose inverse | |
2°C à 30°C | |
80 % | |
< 1/mg | |
Filtration de particules, charbon activé sphérique, catalyseur, osmose inverse, particule finale en option et filtration stérile | |
35,6°F à 95°F | |
< 4 | |
13,7 in | |
19,7 in | |
17,75 in | |
48,5 lb | |
100/240 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Supérieur à 99 % | |
Supérieur à 99 % | |
100 L | |
3/8 in. | |
Tap | |
Type 3 | |
< 0,05 Mohm.cm pour l’eau du produit | |
<2000 ppb | |
35,6°F à 86°F | |
Eau d’alimentation pour système d’eau ultra pure, verrerie de rinçage et récipients de laboratoire, eau d’alimentation pour humidificateurs, autoclaves et lave-vaisselle | |
Mur | |
4 à 10 | |
5°C à 45°C | |
2°C à 35°C | |
< 1 NTU | |
35 cm | |
50 cm | |
45 cm | |
22 kg | |
100/240 V |