Learn More
Sulfate de samarium(III) octahydraté, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Samarium(III) sulfate octahydrate |
Point de fusion | 450°C (in -8H2O) |
Forme physique | Cristalline |
Quantité | 100 g |
Notes de pourcentage du dosage | (REO) |
Merck Index | 14,8347 |
Informations sur la solubilité | Sparingly soluble in water |
Poids de la formule | 733.00 (588.88 Anhydrous) |
Pourcentage de pureté | 99.9% |
Qualité | Reacton™ |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Sulfate de samarium(III) octahydraté, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu