Learn More
Phosphate de samarium(III) hydraté, 99,9 % (REO), Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Samarium(III) phosphate hydrate |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 10 g |
Notes de pourcentage du dosage | (REO) |
Poids de la formule | 246.41 (Anhydrous) |
Pourcentage de pureté | 99.9% |