Learn More
Phosphate de samarium(III) hydraté, 99,9 % (REO), Thermo Scientific™
Code produit. 11314997
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14913-18-9
Numéro MDL MFCD05665148
Spécification
Nom chimique ou matériau Samarium(III) phosphate hydrate
Forme physique Poudre
Quantité 2 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Poids de la formule 246.41 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%