Learn More
Oxyde de samarium(III), REacton™, 99,998 % (base de métaux), REM 100 ppm, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11361438
Oxyde de samarium(III), REacton™, 99,998 % (base de métaux), REM 100 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11361438
5 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11361438
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010915.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 12060-58-1
Samarium(III) oxide is used in optical and infrared absorbing glass to absorb infrared radiation. It finds use as a neutron absorber in nuclear power reactors to control the reaction. It is also used as a catalyst for the dehydration of primary alcohols to aldehydes or ketones. It forms samarium perchlorate when treated with perchloric acid, which is used as a reference material for checking the wavelength scale of a spectrophotometer in the range of 200 to 500 nm.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12060-58-1
Numéro MDL MFCD00011237
Spécification
Nom chimique ou matériau Samarium(III) oxide
Point de fusion 2300°C
Note relative au nom REM 100ppm
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Merck Index 14,8347
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 348.7
Pourcentage de pureté 99.998%
Qualité Reacton™
Indice de réfraction 1.97
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotZ03H033 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number010915.22,010915.14,010915.06
Numéro de lotF14Y019 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number010915.22,010915.14,010915.06
Numéro de lotK18Z002 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/11/2021 Catalog Number010915.22,010915.14,010915.06
Numéro de lotQ14A005 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/11/2021 Catalog Number010915.22,010915.14,010915.06
Numéro de lotP4362 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog Number010915.22,010915.14,010915.06
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Oxyde de samarium(III), REacton™, 99,998 % (base de métaux), REM 100 ppm, Thermo Scientific Chemicals >