Learn More
chlorure de samarium(III) hydraté, REacton™, 99,9 % (OTR), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11306288
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Samarium(III) chloride hydrate is used for the preparation of samarium metal, which finds use as magnets. It is combined with sodium chloride to get a low melting point eutectic mixture. Further, it serves as a precursor for the preparation of other samarium salts and bis(pentamethylcyclopentadienyl)alkylsamarium(III) complexes. In addition, it serves as a catalyst for hydrogenation and hydrosilylation of alkenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10361-82-7
Formule moléculaire Cl3Sm
Poids moléculaire (g/mol) 256.71
Numéro MDL MFCD00011235
Clé InChI BHXBZLPMVFUQBQ-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC samarium(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sm+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Samarium(III) chloride hydrate
Point de fusion 110°C (in -5H2O)
Forme physique Agrégats cristallins
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Merck Index 14,8347
Informations sur la solubilité Soluble in water and pyridine.
Poids de la formule 256.71 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Reacton™
Odeur Acidic
Sensibilité Hygroscopic