Learn More
Bromure de samarium(III) hexahydraté, 99,99 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Samarium(III) bromide hexahydrate |
Point de fusion | >640°C |
Quantité | 50 g |
Poids de la formule | 498.15 (390.06 Anhydrous) |
Pourcentage de pureté | 99.99% |
Sensibilité | Hygroscopic |