Learn More
Salicylamidoxime, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-7036583
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6005-58-9
Formule moléculaire C7H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 152.153
Numéro MDL MFCD08061199
Clé InChI DWGZGKKDBMJXGG-ALCCZGGFSA-N
Synonyme salicylamidoxime, 2-hydroxy-benzamide oxime, 2,n-dihydroxy-benzamidine, 2-hydroxybenzamidoxime, z-n',2-dihydroxybenzimidamide, n',2-dihydroxybenzene-1-carboximidamide, 6z-6-amino hydroxyamino methylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, 6z-6-amino-hydroxyamino methylidene-1-cyclohexa-2,4-dienone, 6z-6-azanyl-oxidanylamino methylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one
CID PubChem 20398791
Nom IUPAC (6Z)-6-[amino-(hydroxyamino)méthylidène]cyclohexa-2,4-dien-1-one
SMILES C1=CC(=C(N)NO)C(=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Salicylamidoxime
Point de fusion 80°C to 84°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 97%