Learn More
Salicylaldoxime, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11468943
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 94-67-7 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 94-67-7
Formule moléculaire C7H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 137.14
Numéro MDL MFCD00002120
Clé InChI GFCNBJDXQMZOOC-WAYWQWQTSA-N
Synonyme salicylaldoxime, 2-hydroxybenzaldehyde oxime, salicylaldehyde oxime, 2-hydroxyimino methyl phenol, 6-hydroxyamino methylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, e-2-hydroxybenzaldehyde oxime, orihzizptztncu-uhfffaoysa-n, orihzizptztncu-vmpitwqzsa-n, 2-1e-hydroxyimino methyl phenol, salicylideneaminoalcohol
CID PubChem 6740756
Nom IUPAC (6Z)-6-[(hydroxyamino)methylidene]cyclohexa-2,4-dien-1-one
SMILES ON\C=C1\C=CC=CC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Salicylaldoxime
Point de fusion 55°C to 59°C
Quantité 100 g
Beilstein 1859881
Merck Index 14,8327
Poids de la formule 137.14
Pourcentage de pureté 98%