Learn More
Salicylaldoxime, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Salicylaldoxime |
Point de fusion | 55°C to 59°C |
Quantité | 25 g |
Beilstein | 1859881 |
Merck Index | 14,8327 |
Poids de la formule | 137.14 |
Pourcentage de pureté | 98% |