Learn More
Thermo Scientific™ Bain chauffant en acier inox SAHARA S21SS
Bain en acier inox durables et sans soudure pour les applications à haute température
Marque:  Thermo Scientific™ 1701210
Code produit. 11690931
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Volume du bain : 7-17 L
  • Matériel : Acier inox
  • Température ambiante +13 à 200°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
21 L
Acier inoxydable