Learn More
SCAT Capsule de sécurité pour déchets LISA, V3.0, entonnoir d’extension
L’entonnoir d’extension V3.0 avec bouchon de sécurité des déchets LISA est un accessoire pour les systèmes HPLC/UHPLC LISA.
85.45€ - 95.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Systèmes HPLC / UHPLC |
---|---|
Matériau | PTFE |
Diamètre du filetage | M30x35 |
Code produit | Marque | Type | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17346429
|
SCAT
350120 |
Pas de conduction électrique | Entonnoir d’extension |
85.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
17376429
|
SCAT
450120 |
Conducteur électrique | Entonnoir d’extension avec câble de mise à la terre |
95.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
Description
- Accessoire pour bouchon de sécurité des déchets LISA, V3.0
- Entonnoir d’extension avec couvercle à charnière
- En PTFE, pour une résistance chimique optimale
Spécification
Systèmes HPLC / UHPLC | |
PTFE | |
M30x35 |