Learn More
SCAT™ Boîtes de sécurité, PEHD-EC
Les boîtes de sécurité à conductivité électrique SCAT sont conçues en matériau PE-HD-el de grande qualité. En raison de leur capacité de mise à la terre, les étincelles causées par les décharges électriques peuvent être évitées lors de l’élimination de liquides de laboratoire inflammables ou explosifs.
Marque: SCAT™ 108331
62.30 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Made of very robust and electrically conductive HDPE, which is very resistant to solvents commonly used in laboratories
- Filling quantities from 10 L for use with HPLC systems up to massive 60 L drums for the collection of large quantities of containers (e.g. professional SymLine™ disposal systems)
- Thread types S50, S60/61, S70/71 and S90 are commonly used in the laboratory and are all compatible
- Safety Waste Caps range for the safe disposal of volatile, hazardous substances
- Special safety features such as integrated visibility strips or floats ensure permanent fill level monitoring
- Practical designs as space-saving canisters allow safe storage of liquid waste even in small areas or in hazardous goods cabinets
Spécification
5,3 gal. | |
UN-Y approval | |
Noir | |
290 x 399 x 245 mm | |
Canister with UN-Y Approval |
20 L | |
S60/61 | |
Canister, 20 Liter, S60/61, PE-HD electrostatic conductive, UN-Y approval, dimensions (W x H x D): 290 x 399 x 245 mm | |
Collection of Flammable Liquid Waste | |
HDPE |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.