Learn More
SCAT™ Boîtes de sécurité, PEHD-EC
Les boîtes de sécurité à conductivité électrique SCAT sont conçues en matériau PE-HD-el de grande qualité. En raison de leur capacité de mise à la terre, les étincelles causées par les décharges électriques peuvent être évitées lors de l’élimination de liquides de laboratoire inflammables ou explosifs.
Marque:  SCAT™ 108330
25.90 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17917250
  • 31.70€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 04-07-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Made of very robust and electrically conductive HDPE, which is very resistant to solvents commonly used in laboratories
  • Filling quantities from 10 L for use with HPLC systems up to massive 60 L drums for the collection of large quantities of containers (e.g. professional SymLine™ disposal systems)
  • Thread types S50, S60/61, S70/71 and S90 are commonly used in the laboratory and are all compatible
  • Safety Waste Caps range for the safe disposal of volatile, hazardous substances
  • Special safety features such as integrated visibility strips or floats ensure permanent fill level monitoring
  • Practical designs as space-saving canisters allow safe storage of liquid waste even in small areas or in hazardous goods cabinets
Spécification
Spécification
2,6 gal.
UN-Y approval
Noir
192 x 311 x 232 mm
Canister with UN-Y Approval
10 L
S60/61
Canister, 10 Liter, S60/61, PE-HD electrostatic conductive, UN-Y approval, dimensions (W x H x D): 192 x 311 x 232 mm
Collection of Flammable Liquid Waste
HDPE