Learn More
SCAT™ Boîtes de sécurité, PEHD-EC
Les boîtes de sécurité à conductivité électrique SCAT sont conçues en matériau PE-HD-el de grande qualité. En raison de leur capacité de mise à la terre, les étincelles causées par les décharges électriques peuvent être évitées lors de l’élimination de liquides de laboratoire inflammables ou explosifs.
Marque: SCAT™ 108216
62.30 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- En PEHD très robuste et à conductivité électrique extrêmement résistant à tous les solvants couramment utilisés dans les laboratoires
- Quantités de remplissage de 10 L, pour une utilisation avec des systèmes HPLC, jusqu’à 60 L avec des fûts pour la collecte de grandes quantités de récipients, p. ex. dans les systèmes d’élimination professionnels SymLine
- Les types de filetage S50, S60/61, S70/71 et S90 sont couramment utilisés en laboratoire et sont tous compatibles avec le SCAT
- Gamme SafetyWasteCaps pour l’élimination sûre de substances dangereuses volatiles
- Caractéristiques de sécurité spéciales comme les flotteurs ou les bandes de visibilité intégrées assurent la surveillance permanente du niveau de remplissage
- Les modèles pratiques comme les boîtes peu encombrantes permettent un stockage sécurisé des déchets liquides, même dans de petites zones ou dans des armoires à produits dangereux
La vaste gamme de boîtes à conductivité électrique comprend une variété de conceptions pour une utilisation individuelle en laboratoire pour l’élimination des solvants. Parfaitement adaptées à une utilisation en combinaison avec les systèmes d’élimination SCAT SafetyWasteCaps ou SymLine.
Spécification
Non autoclavable | |
S60/61 | |
185 x 290 x 265 mm | |
Entonnoirs de sécurité | |
HDPE |
10 L | |
Noir | |
Convient à la collecte des déchets liquides inflammables et au système de sécurité S.C.A.T™ | |
Avec des bandes rouges sur la poignée, sans certification Y de l’ONU | |
Boîte |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.