Learn More
SCAT Boîtes de sécurité
Nos boîtes de sécurité SCAT sont conçues en matériaux PE-HD de haute qualité avec une haute résistance chimique pour une utilisation en laboratoire pour l’élimination sécurisée des solvants chromatographiques ou d’autres déchets liquides de laboratoire pour le plus haut niveau de sécurité au travail dans le laboratoire.
Marque:  SCAT 108227
20.70 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17069693
  • 25.55€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 08-07-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • En PEHD robuste, très résistant à presque tous les solvants couramment utilisés en laboratoire
  • Les plus petites boîtes ont un volume de seulement 5 L et sont parfaitement adaptées à une utilisation sur des tables ou des zones de stockage plus petites
  • De plus grandes boîtes sont disponibles avec des volumes de 10, 12, 20, 30 et jusqu’à 60 L, qui peuvent être stockées sous des tables ou dans des armoires de sécurité
  • Les types de filetage S55, S60/61, S65, S70/71, S90 et S95 sont couramment utilisés en laboratoire et sont tous compatibles avec la gamme SCAT SafetyWasteCaps pour l’élimination sûre des substances dangereuses volatiles
  • Versions spéciales disponibles avec flotteurs pour l’indication de niveau ou fluoration interne pour la double protection du contenu, pour la perméation de l’extérieur à l’intérieur et pour la diffusion de l’intérieur à l’extérieur
La vaste gamme de boîtes sans conductivité électrique inclut divers modèles pour une utilisation individuelle en laboratoire pour l’élimination des solvants en association avec la gamme SCAT SafetyWasteCaps, pour accroître la sécurité de votre laboratoire.
Spécification
Spécification
Non autoclavable
5 L
Blanc (translucide)
164 x 185 x 235 mm
Approbation UN-Y
Boîte
1,3 gal.
S60/61
Boîte 5 litres, S60/61, PE-HD, avec certification X de l’ONU, dimensions (B x H x D) : 164 x 235 x 185 mm
Convient à toutes les utilisations et au système de sécurité S.C.A.T™
HDPE