Learn More
IKA™ Outil de dispersion S25 KD-LR-25
Cet outil de dispersion a été spécialement conçu pour être utilisé avec les réacteurs de laboratoire IKA™.Il est légèrement plus long que les outils de dispersion standard, ce qui permet une immersion plus profonde dans les réacteurs et le traitement de volumes d’échantillons encore inférieurs.Cet outil peut être utilisé dans des conditions de vide allant jusqu’à 50 mbar.
Marque:  IKA™ 0025007321
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17217559
  • 2384.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 08-07-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Vitesse maximale pouvant atteindre 25 000 tr/min.
  • Matériaux en contact avec l’échantillon :FFPM, PTFE, AISI 316L
  • Résiste à une large plage de pH allant de 2 à 13
  • Fonctionnement à des températures allant jusqu’à 150°C
  • Résiste aux méthodes de stérilisation humide et chimique
  • Démontage simple pour un nettoyage et une maintenance aisés
  • Compatible avec le système numérique T25, le système numérique Easy Clean T25, le système de contrôle Easy Clean T25
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
15 à 50 μm (suspensions, finales), 1 à 10 μm (émulsions, finales)
267 mm
FFPM, PTFE, acier inox 316 L
Disperseurs IKA™ T25
50 ml à 2 L
Autoclavable
Homogénéisation
Outil de dispersion S25 KD-LR-25 G