Learn More
S1PR2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen S1PR2
Konzentration 0.21 mg/mL
Anwendungen Immunofluorescence, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16810805
Unterlagen ansehen
Proteintech
21180-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16800805
Unterlagen ansehen
Proteintech
21180-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The EDG (endothelial differentiation gene) family of G protein coupled receptors consists of eight family members that bind lysophospholipid (LPL) mediators, including sphingosine-1-phosphate (SPP) and lysophosphatidic acid (LPA). EDG-1, EDG-3, EDG-5 (also designated H218 and AGR16) and EDG-8 bind SPP with high-affinity. EDG-6 is a low-affinity receptor for SPP. LPA preferentially binds to EDG-2, EDG-4 and EDG-7. The EDG receptors couple to multiple G proteins to signal through Ras, MAP kinase, Rho, Phospholipase C or other tyrosine kinases, which lead to cell survival, growth, migration and differentiation. EDG-1 signals through Gi proteins to activate Akt and is expressed in glioma cells. EDG-2 is expressed in brain, especially in white matter tract regions, while EDG-3 is expressed in cardiovascular tissue and in cerebellum. EDG-4 is highly expressed on leukocytes and brain, and EDG-5 has wide tissue distribution, including cardiovascular tissue and brain. Expressed in lymphoid and hematopoietic tissues and in lung, EDG-6 signals through Gi/o proteins, which activate growth related pathways.
Spezifikation
Spezifikation
S1PR2
Immunofluorescence, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human
O95136, P47752, P52592
14739, 29415, 9294
S1PR2 Fusion Protein Ag15470
Primary
-20°C
S1PR2
0.21 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
AGR16, EDG 5, EDG5, Gpcr13, H218, LPB2, S1P receptor 2, S1P receptor Edg 5, S1P2, S1PR2
S1PR2
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt