Learn More
(S)-(-)-3-Chloro-1-phényl-1-propanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | (S)-(-)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol |
Point de fusion | 58°C to 60°C |
Quantité | 5 g |
Rotation optique | −26° (c=1 in Chloroform) |
Poids de la formule | 170.64 |
Pourcentage de pureté | ≥98% |