Learn More
(S)-(-)-3-Chloro-1-phényl-1-propanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15431018
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100306-34-1
Formule moléculaire C9H11ClO
Poids moléculaire (g/mol) 170.636
Numéro MDL MFCD00013309
Clé InChI JZFUHAGLMZWKTF-VIFPVBQESA-N
Synonyme s---3-chloro-1-phenyl-1-propanol, s-3-chloro-1-phenylpropan-1-ol, s-3-chloro-1-phenyl-1-propanol, 1s-3-chloro-1-phenylpropan-1-ol, 1s-3-chloro-1-phenyl-propan-1-ol, s-3-chloro-1-phenylpropanol, s-3-chloro-1-phenyl-propan-1-ol, pubchem6275
CID PubChem 2777894
Nom IUPAC (1S)-3-chloro-1-phénylpropan-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CCCl)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol
Point de fusion 58°C to 60°C
Quantité 1 g
Rotation optique −26° (c=1 in Chloroform)
Poids de la formule 170.64
Pourcentage de pureté ≥98%