Learn More
Acide (S)-2-(Benzyloxycarbonylamino)butyrique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar H62426.03
Quantité 1 g
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15468928
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Identifiants chimiques
42918-86-5
237.255
SZQMTCSQWUYUML-JTQLQIEISA-N
7349998
CCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
C12H15NO4
MFCD00077006
z-abu-oh, s-2-benzyloxy carbonyl amino butanoic acid, 2s-2-benzyloxy carbonyl amino butanoic acid, z-2-abu-oh, s-2-bezyloxycarbonylamino butanoic acid, s-2-benzyloxycarbonylamino butanoic acid, butanoic acid, 2-phenylmethoxy carbonyl amino-, 2s, ambotzzaa1200, pubchem18943, s-2-cbz-amino butyricacid
Acide (2S)-2-(phénylméthoxycarbonylamino)butanoïque
Spécification
(S)-2-(Benzyloxycarbonylamino)butyric acid
C12H15NO4
z-abu-oh, s-2-benzyloxy carbonyl amino butanoic acid, 2s-2-benzyloxy carbonyl amino butanoic acid, z-2-abu-oh, s-2-bezyloxycarbonylamino butanoic acid, s-2-benzyloxycarbonylamino butanoic acid, butanoic acid, 2-phenylmethoxy carbonyl amino-, 2s, ambotzzaa1200, pubchem18943, s-2-cbz-amino butyricacid
CCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
237.255
7349998
98%
42918-86-5
MFCD00077006
SZQMTCSQWUYUML-JTQLQIEISA-N
Acide (2S)-2-(phénylméthoxycarbonylamino)butanoïque
1 g
237.25
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS Documents