Learn More
uvex Gants de protection chimique Rubiflex S NB80S
Le matériel de support entrelacé en coton, ainsi que l’extérieur NBR, rend ces gants adaptés aux applications nécessitant une protection contre les produits chimiques et les risques mécaniques.
Marque:  uvex 6019003
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15366952
  • 52.05€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 12-08-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Gants de protection chimique NBR longs en coton renforcé entrelacé
  • Le revêtement NBR offre une résistance mécanique à l’abrasion
  • Le matériau de support en interlock de coton de haute qualité améliore le confort de l’utilisateur
  • Les gants sont résistants à une grande variété de produits chimiques, d’acides, d’alcalis, d’huiles minérales et de solvants
  • Ajustement ergonomique avec une dextérité et un instinct améliorés
  • Idéal pour les applications dans l’industrie chimique, les travaux de construction d’égouts et le nettoyage urbain
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
NBR
Oui
Chemical-resistant Gloves
2121X
JKOPT
Coton interlock
80 cm
Vert
Nitrile
11
Type B
Manchette
Rubiflex S NB80S