Learn More
Tétrafluoroborate de rubidium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11445746
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 18909-68-7 | BF4Rb | 172.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18909-68-7
Formule moléculaire BF4Rb
Poids moléculaire (g/mol) 172.27
Numéro MDL MFCD00083071
Clé InChI MERZTPVDEIGCOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme rubidium tetrafluoroborate, rubidium 1+ tetrafluoroborate, rubidium fluoroborate, rubidium boron fluoride, borate 1-, rubidium, acmc-1bu19, rubidium 1+ ion tetrafluoroborate
CID PubChem 23696894
Nom IUPAC Tétrafluoroboranuide de rubidium(1+)
SMILES [Rb+].F[B-](F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Rubidium tetrafluoroborate
Quantité 5 g
Formule linéaire RbBF4
Poids de la formule 172.27
Pourcentage de pureté 98%