Learn More
Perchlorate de rubidium, anhydre, 99,5 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11341728
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A perchlorate oxidizing agent. Rubidium perchlorate as chosen because its precipitation provides an excellent separation from strontium and since it is also an accepted weighing form for rubidium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13510-42-4
Formule moléculaire ClO4Rb
Poids moléculaire (g/mol) 184.914
Numéro MDL MFCD00016294
Clé InChI NQYGGOOZLKJKPS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme rubidium perchlorate, rubidium 1+ ion perchlorate, perchloric acid, rubidium salt, rubidiumperchlorat, perchloric acid, rubidium salt 1:1, clo4.rb, rubidium chlorate vii, acmc-20ajs4, perchloric acid rubidium salt, rubidium 1+ perchlorate ion
CID PubChem 23673707
Nom IUPAC perchlorate de rubidium(1+)
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[Rb+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Rubidium perchlorate
Note relative au nom Anhydrous
Forme physique Cristalline
Quantité 50 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN1481
Informations sur la solubilité Soluble in water (180mg/ml at 100°C).
Poids de la formule 184.94
Pourcentage de pureté 99.5%
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.4701
Sensibilité Hygroscopic