Learn More
Hydroxyde de rubidium hydraté, 99 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11306858
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Catalyseur de chloration oxydatif
Oxidative chlorination catalyst.Rubidium hydroxide hydrate is used in fireworks in place of pure rubidium to get violet color, thereby it prevents the waste of expensive element rubidium. It acts as an intermediate in the synthesis of other rubidium compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12026-05-0
Formule moléculaire HORb
Poids moléculaire (g/mol) 102.48
Numéro MDL MFCD00011194
Clé InChI CPRMKOQKXYSDML-UHFFFAOYSA-M
Synonyme rubidium hydroxide hydrate, rb.ho.h2o, rubidium hydroxide monohydrate, rubidium hydroxide-water 1/1/1, rubidium 1+ ion hydrate hydroxide, rubidium hydroxide rb oh , hydrate 9ci, rubidium hydroxide hydrate, fused solid-rb
CID PubChem 16212572
Nom IUPAC rubidium(1+);hydroxide;hydraté
SMILES [OH-].[Rb+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Rubidium hydroxide hydrate
Couleur Blanc à gris
Forme physique Cristalline
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire RbOH·xH2O
Numéro UN UN2678
Merck Index 14,8285
Informations sur la solubilité Soluble in water and alcohol.
Poids de la formule 102.48 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%
Sensibilité Hygroscopic