Learn More
Chlorure de rubidium, 99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11377627
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Analyse de l’acide perchlorique, source de rubidium, catalyseur
It is used in testing for perchloric acid in laboratories, and is a source of rubidium. Rubidium chloride is used as a catalyst and additive in petrol. It has been employed to prepare molecular nanowires for nanoscale devices. Thin layer of rubidium chloride enhance the attributes of organic light-emitting diodes. Rubidium chloride also plays an essential role for enhancement in the memory storage property. It is an excellent non-invasive biomarker, and used in biomedical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7791-11-9
Formule moléculaire ClRb
Poids moléculaire (g/mol) 120.92
Numéro MDL MFCD00011187
Clé InChI FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme rubidium chloride, rubidium chloride rbcl, rubidium monochloride, rbcl, rubidium 1+ chloride, rubidium 1+ ion chloride, unii-n3shc5273s, rubidiumchloride, rubidium-chlorid, rubidium-chloride
CID PubChem 62683
ChEBI CHEBI:78672
SMILES [Cl-].[Rb+]
Spécification
Point d’ébullition 1390°C
Nom chimique ou matériau Rubidium chloride
Point de fusion 718°C
Forme physique Cristalline
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99% (metals basis)
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Merck Index 14,8284
Informations sur la solubilité Soluble in water; Practically insoluble in alcohol.
Nom IUPAC rubidium(1+);chlorure
Poids de la formule 120.92
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.493
Sensibilité Hygroscopic
Aspect White crystals
Densité 2.8