Learn More
Chlorure de rubidium, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11340719
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7791-11-9 | ClRb | 120.92 g/mol
Rubidium chloride is the mostly used rubidium compound, and finds use in various fields ranging from electrochemistry to molecular biology. It is an efficient non-invasive biomarker; increases dopamine and norepinephrine levels, and useful for anergic and apathetic depressives. Pharmaceutical compositions have been used as antidepressants in Europe. It is employed in biochemistry to induce cells to take up DNA. This compound increases the competence of the cell.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7791-11-9
Formule moléculaire ClRb
Poids moléculaire (g/mol) 120.92
Numéro MDL MFCD00011187
Clé InChI FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme rubidium chloride, rubidium chloride rbcl, rubidium monochloride, rbcl, rubidium 1+ chloride, rubidium 1+ ion chloride, unii-n3shc5273s, rubidiumchloride, rubidium-chlorid, rubidium-chloride
CID PubChem 62683
ChEBI CHEBI:78672
Nom IUPAC rubidium(1+);chlorure
SMILES [Cl-].[Rb+]
Spécification
Point d’ébullition 1390°C
Nom chimique ou matériau Rubidium chloride
Point de fusion 718°C
Forme physique Cristalline maillée de -20
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 99.8% (metals basis)
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire RbCl
Merck Index 14,8284
Informations sur la solubilité Soluble in water. Sparingly soluble in methanol.
Poids de la formule 120.92
Pourcentage de pureté 99.8%
Indice de réfraction 1.493
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.800