Learn More
RRS1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 15329-1-AP-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16834464
  • 145.00€ / 20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Involved in ribosome biogenesis. .
Spécification
Spécification
RRS1
Polyclonal
Unconjugated
RRS1
KIAA0112, RRR, RRS1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
23212, 297784, 59014
-20°C
Liquid
Immunoprecipitation, Western Blot
0.32 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
A1A5P2, Q15050, Q9CYH6
Rrs1
RRS1 Fusion Protein Ag7030
20 μL
Primary
Mouse, Human, Rat