Learn More
RRM2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 11661-1-AP-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16858893
  • 145.00€ / 20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
This gene encodes one of two non-identical subunits for ribonucleotide reductase. This reductase catalyzes the formation of deoxyribonucleotides from ribonucleotides. Synthesis of the encoded protein (M2) is regulated in a cell-cycle dependent fashion.
Spécification
Spécification
RRM2
Polyclonal
Unconjugated
RRM2
R2, RR2, RR2M, RRM2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
20135, 362720, 6241
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.25 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P11157, P31350, Q4KLN6
Rrm2
RRM2 Fusion Protein Ag2203
20 μL
Primary
Rat, Mouse, Human