Learn More
RPS3 Mouse anti-Human, CoraLite 488, Clone: 2G7H4, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Proteintech CL488-66046-100UL
Code produit. 16820706
  • 450.00€ / 100µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The RPS3 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with fusion protein of human RPS3. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The RPS3 antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™488.
Spécification
Spécification
RPS3
Monoclonal
CoraLite 488
100 μL
6188
IgG2a
Immunofluorescence
2G7H4
Mouse
Primary
Human, Rat, Mouse