Learn More
Kimble Chase™ Tube de culture en verre borosilicaté à fond rond
Marque: Kimble Chase™ 73770-20150
397.80 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Tube de culture usage unique• Col fileté
• Verre sodocalcique ou borosilicaté Kimax avec zone de marquage en chevron
• Tube sodocalcique
• Accessoires obligatoires un bouchon vissant polypropylène PP ou phénolique avec joint caoutchouc
• Inclus sans bouchon. Sans zone de marquage. Conditionnement: lot de 500
Spécification
30mL | |
Oui | |
500/boîte | |
Tube de culture |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Kimble Chase™ Tube de culture en verre borosilicaté à fond rond > Diamètre : 20 mm ; Capacité : 30 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu