Learn More
Eppendorf™ Rotor S-4
Rotor à godets oscillants haute capacité. Conçus pour être utilisés avec Eppendorf 5920 R
Marque: Eppendorf™ 5895100007
3473.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ulliUne large gamme d’adaptateurs permet une grande polyvalence pour les tubes et flacons de 0,2 ml à 750 ml et les plaques/liliConception aérodynamique de godets ronds pour des économies d’énergie allant jusqu’à 36 % par rapport au rotor A-4-81/liliLe chargement mixte avec 2 godets pour plaques et 2 godets pour tubes ronds permet une polyvalence accrue/liliBouchons QuickLock étanches aux aérosols pour une centrifugation sûre des échantillons dangereux disponibles en option/liliDurée de vie du rotor : max. 100 000 cycles/liliLes godets, couvercles et adaptateurs sont autoclavables/li/ul
Spécification
Rotor | |
3,428 x g | |
Centrifugeuse 5920R. | |
Autoclavables (nacelles, bouchons et adaptateurs) |
4 x 1000 mL | |
3 700 tr/min | |
godets ronds 4 x 1 000 ml | |
S-4x1000, étanche aux aérosols |