Learn More
Nabertherm Four tubulaire rotatif série RSRC 1300 avec régulateur B400
Particulièrement adapté aux procédés où la charge est chauffée en continu pendant un court laps de temps. Le four est réglé en position légèrement inclinée puis chauffé jusqu’à la température cible. Le matériau traverse la zone chauffée du tube et ressort à son extrémité inférieure.
Marque: Nabertherm RR0871C34
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Température maximale : 1300°C
- Tube ouvert en céramique C 530
- Thermocouple de type S
- Les éléments chauffants logés sur des supports tubulaires assurent un rayonnement libre
- Enveloppe à double paroi en tôle d’acier inox structurée
- Les seuls matériaux fibreux utilisés sont ceux qui ne sont pas classifiés comme cancérogènes, selon TRGS 905, classe 1 ou 2
- Entraînement réglable d’environ 2-45 tr/min
- Écran numérique pour l’affichage de l’angle d’inclinaison du four tubulaire rotatif
- L’entraînement sans courroie et la carcasse du four de type fendue (température d’ouverture < 180 °C) permettent de retirer facilement le tube
- Système compact, four tubulaire rotatif sur un châssis de base
- Entraînement manuel de la broche avec manivelle pour prérégler l’angle d’inclinaison
- Appareillage de connexion et commandes intégrés
- Roulettes
- Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
- Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Spécification
1300°C | |
1045 x 2755 x 1655 mm | |
80 mm |
B400 | |
750 mm | |
570 kg |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Nabertherm Four tubulaire rotatif série RSRC 1300 avec régulateur B400 > Diamètre extérieure du tube : 80 mm, longueur chauffée : 750 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu