Learn More
BRAND™ Pointes robotiques, manipulation de liquides, BIO-CERT™, stériles
Les pointes de pipettes offrent une qualité fiable, ce qui est parfait pour les analyses précises et exigeantes effectuées grâce au robot de pipetage de la station de manipulation de liquides.
Marque: BRAND™ 734170
95.80 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les matières premières sont sans DiHEMDA ni oléamide.Les pointes sont fabriquées par BRAND dans des conditions de salles blanches contrôlées et sont automatiquement conditionnées.Aucun agent de séparation ni de démoulage n’est utilisé.Toutes les pointes en rack et les pointes de filtre jusqu’à 1 000 μL sont exemptes d’ADN (< 40 fg), de RNase (< 8,6 fg), d’endotoxines (< 1 pg) et d’ATP (< 1 fg).
- Pour les utiliser avec des robots de pipetage, les pointes doivent correspondre au mode de fonctionnement du robot en termes de géométrie et de propriétés de surface.Les pointes de pipettes robotiques et les pointes de filtres robotiques BRAND répondent à toutes les exigences d’utilisation du robot de pipetage de la station de manipulation de liquides.
Spécification
10 à 300 μl | |
Stérile | |
Cônes robotisés |
À filtre | |
TipRack (960/boîte) | |
Polypropylène |