Learn More
RNF34 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène RNF34
Concentration 0.13 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16877123
Afficher les documents
Proteintech
10629-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16867123
Afficher les documents
Proteintech
10629-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
The protein encoded by this gene contains a RINF finger, a motif known to be involved in protein-protein and protein-DNA interactions. This protein interacts with DNAJA3/hTid-1, which is a DnaJ protein reported to function as a modulator of apoptosis. Overexpression of this gene in Hela cells was shown to confer the resistance to TNF-alpha induced apoptosis, suggesting an anti-apoptotic function of this protein. This protein can be cleaved by caspase-3 during the induction of apoptosis. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been reported.
Spécification
Spécification
RNF34
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human, Rat
Q6AYH3, Q969K3, Q99KR6
282845, 80196, 80751
RNF34 Fusion Protein Ag0982
Primary
-20°C
RNF34
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
CARP 1, Caspase regulator CARP1, FYVE RING finger protein Momo, hRFI, RFI, RIF, RIFF, ring finger protein 34, RING finger protein RIFF, RNF34
Rnf34
IgG
Antigen Affinity Chromatography