Learn More
RIN3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 12709-1-AP-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16810584
  • 145.00€ / 20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
RIN3 is a member of the RIN family of Ras interaction-interference proteins, which are binding partners to the RAB5 small GTPases (Kajiho et al., 2003 ).
Spécification
Spécification
RIN3
Polyclonal
Unconjugated
RIN3
Ras and Rab interactor 3, RIN3
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
217835, 314397, 79890
-20°C
Liquid
Western Blot
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P59729, Q8TB24
Rin3
RIN3 Fusion Protein Ag3390
20 μL
Primary
Rat, Mouse, Human