Learn More
RIMS4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 20091-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16829574
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The antibody is specific to RIMS4.
Regulates synaptic membrane exocytosis.
Spécification
Spécification
RIMS4
Polyclonal
Unconjugated
RIMS4
C20orf190, Rab3 interacting molecule 4, RIM 4, RIM4, RIM4 gamma, RIMS4
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
140730, 241770, 266976
-20°C
Liquid
Western Blot
0.23 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P60191, Q8CIX1, Q9H426
RIMS4
Peptide
150 μL