Learn More
Epredia™ Coloration de Wright
Code produit. 12513697 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Quantité:
0,95 L
Type:
Flacon pour traiter les colorants
Conditionnement:
950mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Utilisez la coloration de Wright Epredia™ Richard-Allan ScientificTM pour les frottis de sang périphérique et de moelle osseuse.
Utilisez la coloration de Wright Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ pour les frottis de sang périphérique et de moelle osseuse.
  • Donne des résultats similaires à ceux de la coloration de Giemsa, mais avec un peu plus de contraste
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 0,95 L
Type Flacon pour traiter les colorants
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • STAIN WRIGHT 950ML
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: methanol