Learn More
Epredia™ Cassettes pour biopsie Richard-Allan Scientific™ Tissue-Loc™
Garantissez une identification formelle depuis la macroscopie jusqu’au classement grâce à la surface d’écriture sur trois côtés des cassettes pour biopsie Epredia™ Richard-Allan ScientificTM Tissue-LocTM.
Marque: Epredia™ 58933
Description
Garantissez une identification formelle depuis la macroscopie jusqu’au classement grâce à la surface d’écriture sur trois côtés des cassettes pour biopsie Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Tissue-Loc™.
- La conception à charnière assure la sécurité des échantillons pendant le traitement et le retrait facile du couvercle lors de l’enrobage
- La base est compatible avec des couvercles en métal et s’adapte à tous les moules d’enrobage de dimension courante (en métal et en plastique jetables)
- Pour plus de praticité, les cassettes sont disponibles assemblées ou non, afin de faciliter leur utilisation dans un système de marquage ou avec des couvercles en métal
- Cassettes résistantes aux solvants et aux décalcifiants et compatibles avec les techniques micro-ondes
- Différentes couleurs facilitent le codage des échantillons
Spécification
Small Square Pore | |
250/box; 2 boxes | |
Jaune | |
Biopsy Cassette |