Learn More
Solution de rhodium pour ICP 1 g/l matrice HCl, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
411.00€ - 1470.00€
Spécification
Noms d’analytes ou de composants Rh
Concentration 1000 g/L
Type Étalons de spectrométrie de masse
Élément Rh
Solvent or Matrix HCl 5%
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
12983484
BIOPHARMA
Afficher les documents
Fisher Chemical
S 047 100
100 mL Flacon
411.00€
100mL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
12993484
BIOPHARMA
Afficher les documents
Fisher Chemical
S 047 250
250 mL Flacon
788.00€
250mL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
12903494
BIOPHARMA
Afficher les documents
Fisher Chemical
S 047 500
500 mL Flacon
1470.00€
500mL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
Spécification
Spécification
Rh
Étalons de spectrométrie de masse
HCl 5%
1000 g/L
Rh
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
H225 ; H304 ; H315 ; H336 ; H410
P210 ; P233 ; P240 ; P241 ; P261 ; P264 ; P271 ; P273 ; P280 ; P301+P310 ; P302+P352 ; P303+P361+P353 ; P304+P340 ; P312 ; P321 ; P331 ; P332+P313 ; P370+P378 ; P391 ; P403+P233 ; P403+P235 ; P405 ; P501
danger
missing translation for 'shelfLife' : 24 mois (12 mois après l’ouverture)
Identifiant produit
  • Single-element Standard Solution for ICP. Rhodium (Rh) 1000mg/l in HCl 5% (S 047)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.