Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine B
CAS: 81-88-9 | C28H31ClN2O3 | 479.02 g/mol
28.50€ - 353.00€
Identifiants chimiques
CAS 81-88-9
Formule moléculaire C28H31ClN2O3
Poids moléculaire (g/mol) 479.02
Numéro MDL MFCD00011931
Clé InChI PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 6694
ChEBI CHEBI:52334
Nom IUPAC 9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)-10λ⁴-xanthen-10-ylium chloride
SMILES [Cl-].CCN(CC)C1=CC2=[O+]C3=CC(=CC=C3C(C3=CC=CC=C3C(O)=O)=C2C=C1)N(CC)CC
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11470084
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
A13572.18
50 g
28.50€
50g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
11480084
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
A13572.30
250 g
103.00€
250g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
11460084
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
A13572.0B
1000 g
353.00€
1000g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
Suitable for fluorescent labellingRhodamine B is used as a laser dye, metal chelating agent and an additive to drugs and cosmetics. It also serves as a staining fluorescent dye, which is used as a colorant in inks, paper and plastics. Further, it is used to make pink fluorescent pigments. It is also employed as a biomarker in oral rabies vaccines for wildlife such as raccoons. In addition to this, it is a useful fluorochrome for histology, fluorescence resonance energy transfer (FRET) and mitochondrial probe.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Adapté au marquage fluorescent de la Rhodamine B, il est utilisé comme colorant laser, agent chélateur de métaux et comme additif pour les médicaments et les cosmétiques. Il sert également de colorant fluorescent, qui est utilisé comme colorant pour encres, papiers et plastiques. De plus, il est utilisé pour fabriquer des pigments fluorescents roses. Il est également utilisé comme biomarqueur dans les vaccins antirabiques oraux pour les espèces sauvages telles que les ratons laveurs. En outre, il s’agit d’un fluorochrome utile pour l’histologie, le transfert d’énergie de fluorescence par résonance (FRET) et la sonde mitochondriale.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le benzène et l’éthanol. Légèrement soluble dans l’acétone, l’acide chlorhydrique, l’hydroxyde de sodium, la cellosolve de méthyle et l’alcool.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Identifiants chimiques
81-88-9
479.02
PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:52334
[Cl-].CCN(CC)C1=CC2=[O+]C3=CC(=CC=C3C(C3=CC=CC=C3C(O)=O)=C2C=C1)N(CC)CC
C28H31ClN2O3
MFCD00011931
6694
9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)-10λ⁴-xanthen-10-ylium chloride
Spécification
Rhodamine B
81-88-9
MFCD00011931
14,8183
PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N
9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)-10λ⁴-xanthen-10-ylium chloride
6694
479.02
∼210°C (decomposition)
C28H31ClN2O3
4119648
Soluble in water,benzene and ethanol. Slightly soluble in acetone,hydrochloric acid,sodium hydroxide,methyl cellosolve and alcohol.
[Cl-].CCN(CC)C1=CC2=[O+]C3=CC(=CC=C3C(C3=CC=CC=C3C(O)=O)=C2C=C1)N(CC)CC
479.02
CHEBI:52334
1.31
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H318-H302
P264b-P270-P280-P301+P312-P305+P351+P338-P310-P330-P501c
H302-H318
missing translation for 'einecsNumber' : 201-383-9
missing translation for 'rtecsNumber' : BP3675000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
Identifiant produit
  • Rhodamine B
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: C.I. Food Red 15