Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine 6G Perchlorate Laser Grade 99 %
Code produit. 10300474
Click to view available options
Quantité:
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 13161-28-9 | C28H31ClN2O7 | 543.013 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13161-28-9
Formule moléculaire C28H31ClN2O7
Poids moléculaire (g/mol) 543.013
Numéro MDL MFCD00013117
Clé InChI HDAFVOZRAUFNQH-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 13651880
Nom IUPAC éthyl 2-[3-(éthylamino)-6-éthylimino-2,7-diméthylxanthen-9-yl]benzoate ; acide perchlorique
SMILES CCNC1=C(C=C2C(=C1)OC3=CC(=NCC)C(=CC3=C2C4=CC=CC=C4C(=O)OCC)C)C.OCl(=O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Rhodamine 6G perchlorate
Note relative au nom laser grade, 99%
Plage de pourcentage du dosage 99%
Fluorescence max. 547nm (in methanol)
Spectre IR Authentique
Lambda max. 528nm (in methanol)
Poids de la formule 543.01
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Qualité Pures
Coefficient d’absorption molaire 104000L/(mole.cm) (lambda max.)
Conditionnement Flacon en verre
Compatibilité (for use as a laser dye) passes
Spectrométrie UV Complies
Couleur Rose-Rouge
Quantité 2.5 g
Forme physique Poudre cristalline aux cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Rhodamine 6G perchlorate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.