Learn More
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Microseringue pour vanne d'injection Rheodyne• Embout droit spécialement poli
• Dimensions spécifiques aux vannes
• L'aiguille respecte la longueur et le diamètre requis pour la vanne
• Spécialement polie pour apporter une excellente étanchéité sans endommager ni le joint ni le rotor de la vanne
• φ ext/int: 0,715/0,18mm
• Microseringue
Spécification
250 μl |