Learn More
Seringue Rheodyne
Marque:  Hospidex MSNR10
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11769833
  • 98.50€ / 1 pièce
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Microseringue pour vanne d'injection Rheodyne
• Embout droit spécialement poli
• Dimensions spécifiques aux vannes
• L'aiguille respecte la longueur et le diamètre requis pour la vanne
• Spécialement polie pour apporter une excellente étanchéité sans endommager ni le joint ni le rotor de la vanne
• φ ext/int: 0,715/0,18mm
• Microseringue
Spécification
Spécification
10 μl
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Voir les accessoires
Offres spéciales
Offres spéciales