Learn More
RUBIS Reverse Action Tweezers
Reverse Action Tweezers - Antimagnetic/Anti-acid SS
Merk:  RUBIS OR
Encompass_Preferred
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Productcode. 11743426
  • 24.24 / Each
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Reverse Action Tweezers
  • High Precision Tweezers
  • 100% Made in Switzerland
  • Push to open
  • Anti-acid/Antimagnetic Stainless Steel
  • Perfect alignment
  • Very Reliable
  • Designed for prolongated use applications
Specificatie
Specificatie
Scherpe, fijne punt
Roestvrij staal
Pincetten
Zelfsluitende pincetten
4.52 in.
115 mm
Elk 1