Learn More
Résorcinol, ACS, 99,0-100,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11373308
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 108-46-3 | C6H6O2 | 110.112 g/mol
Resorcinol is used in the synthesis of pharmaceuticals and various organic compounds. It is likewise used in plasticizers and diazo dyes. It can be applied in the qualitative determination of ketoses in the Seliwanoff test. Resorcinol-formaldehyde resin has shown useful application in endodontic therapy in russian red. It is an indispensable element for spectrophotometric determination of nitrate concentrations in seawater.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-46-3
Formule moléculaire C6H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 110.112
Numéro MDL MFCD00002269
Clé InChI GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme resorcinol, 1,3-benzenediol, resorcin, 1,3-dihydroxybenzene, 3-hydroxyphenol, m-hydroquinone, resorcine, m-dihydroxybenzene, m-hydroxyphenol, m-benzenediol
CID PubChem 5054
ChEBI CHEBI:27810
Nom IUPAC Benzène-1,3-diol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Resorcinol
Note relative au nom For analysis ACS
Point de fusion 109°C to 112°C
Densité 1.272 g/mL
Point d’ébullition 280°C to 281°C
Point d’éclair 171°C (339°F)
Plage de pourcentage du dosage 99.0 to 100.5%
Quantité 100 g
Numéro UN UN2876
Beilstein 906905
Sensibilité Air and light sensitive
Merck Index 14,8155
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol,ether and glycerol.
Poids de la formule 110.11
Pourcentage de pureté 99.0 to 100.5%
Qualité ACS
Forme physique Cristalline